Merck
SMB00108
Sigma-Aldrich
Apigenin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Apigenin 7-O-β-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O11
Número de CAS:
Peso molecular:
446.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clave InChI
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mariarosa Maietta et al.
Food & function, 9(3), 1545-1556 (2018-02-13)
Accumulation of advanced glycation end products (AGEs) in vivo is associated with many chronic disorders such as diabetes, renal failure, aging, and Alzheimer's disease. The aim of this study was to expand the knowledge about the functional properties of Origanum