Saltar a
SIC002
MISSION® siRNA Universal Negative Control #2
Sinónimos:
MISSION® siRNA Universal Negative Control
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 nmol
Fecha estimada de envío26 de junio de 2026desdePUDAHUEL
$131.000
10 nmol
Fecha estimada de envío26 de junio de 2026desdePUDAHUEL
$233.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
$131.000
Fecha estimada de envío26 de junio de 2026Detalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer two sizes for your convenience. This negative control has been tested in vitro in Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SIC001SIC005SIC003
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, what is the nucleotide sequence for this product please?
    1 answer
    1. The nucleotide sequence for this product is proprietary and cannot be disclosed.