Documentos clave
SCP0236
Sigma-Aldrich
Renin Substrate I
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H87N14O14
Peso molecular:
1300.48
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Nombre del producto
Renin Substrate I,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥75%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Arg-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Aplicación
Renin (angiotensinogenase) is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Renin which hydrolyzes angiotensinogen in vivo may be detected using peptides substrates such as succinyl-RPFHLLVY-AMC. This substrate may also be used to detect proteinase A from yeast.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)