SAB5600062
Anti-CD146 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM249, purified immunoglobulin
Sinónimos:
MCAM, MUC18
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM249, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCAM(4162)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)