Documentos clave
SAB5300414
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEFL antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CMT1F, CMT2E, NF-L, NF68, NFL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
62 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEFL(4747)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human NEFL expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against NEFL
Forma física
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)