SAB5200093
Anti-Methylated Lysine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Methylated Lysine, Anti-N epsilon dimethyl lysine, Anti-methyl lysine, Anti-trimethyl lysine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
several mammalian species
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
methylation (Lys)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)