SAB5200073
Monoclonal Anti-KCNIP3 antibody produced in mouse
clone S66-38, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Csen, Anti-Dream, Anti-KChlP3 K+ channel, S66-38, Anti-Kcnip3, Anti-rKChIP3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S66-38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 34 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Kcnip3(65199)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)