SAB4701141
Monoclonal Anti-CD56-APC antibody produced in mouse
clone LT56
Sinónimos:
MSK39, NCAM-1, NCAM1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LT56, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
BC047244
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCAM1(4684)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)