Documentos clave
SAB4700965
Sigma-Aldrich
Anti-Tb7.7 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinónimos:
Rv2654c
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
Mycobacterium tuberculosis
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NC_000962.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Mycobacterium tuberculosis ... Rv2654c(888154)
Descripción general
The rabbit polyclonal antibody to Tb7.7 reacts with the Mycobacterium tuberculosis protein Tb7.7 (Rv2654c).
Inmunógeno
Recombinant Tb7.7 protein (produced in E. coli)
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)