SAB4700393
Monoclonal Anti-CD11c-PE antibody produced in mouse
clone BU15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ITGAX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BU15, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
monkey, canine, human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAX(3687)
Descripción general
The antibody BU15 reacts with CD11c (alphaX, p150), a 150 kDa integrin expressed mainly on dendritic cells and tissue macrophages.
Inmunógeno
Dendritic cells of synovial fluid
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?