SAB4600450
Monoclonal Anti-biotin IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
CF™ 770 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D6.6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
(reacts with biotin)
concentración
~2 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
fluorescencia
λex 770 nm; λem 797 nm
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)