SAB4502616
Anti-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 60 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys310)
Información sobre el gen
human ... RELA(5970)
Categorías relacionadas
Descripción general
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) codes for the important constituent of the NF-κB (nuclear factor κ-B) complex. It is located on human chromosome 11q13.1. It is also called as nuclear factor κB subunit 3 (NFKB3).
Inmunógeno
Immunogen Range: 275-324
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)