SAB4200617
Monoclonal Anti-Myb antibody from mouse
clone MB-8, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Proto-oncogene c-Myb, Transcriptional activator Myb, Transcriptional activator Myb; Proto-oncogene c-Myb
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MB-8, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using using HL-60 cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using using Jurkat total cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using using HeLa cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYB(4602)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)