SAB4200575
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Ferroportin-1(FPN1), HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1, SLC11A3, solute carrier family 40 (iron-regulated transporter) member 1,
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~60 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 using rat kidney extracts (S1 fraction)
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using formalin-fixed paraffin-embedded human duodenum
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC40A1(30061)
rat ... Slc40a1(170840)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)