SAB2700181
Anti-NS3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Dengue virus 2 Nonstructural protein NS3, Non-structure protein 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
Dengue virus
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Anti-NS3 antibody produced in rabbit has been used in flow cytometry.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)