SAB2501185
Anti-LASS1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CerS1, Anti-LAG1, Anti-MGC90349, Anti-UOG1, LAG1 homolog, ceramide synthase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LASS1(10715)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)