Documentos clave
SAB1409812
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS4 antibody produced in mouse
clone 4B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CerS4, FLJ12089, Trh1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.87 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LASS4(79603)
Inmunógeno
LASS4 (NP_078828, 57 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERFIGLPLSRWLGVRDQTRRQVKPNATLEKHFLTEGHRPKEPQLSLLAAQCGLTLQQTQRWFRRRRNQDRPQLTKKFCEASWR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)