Documentos clave
SAB1400197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE4C antibody produced in mouse
clone 6A10, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-DPDE1, Anti-MGC126222, Anti-PDE4C-791
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A10, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDE4C(5143)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
PDE4C (NP_000914, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENLGVGEGAEACSRLSRSRGRHSMTRAPKHLWRQPRRPIRIQQRFYSDPDKSAGCRERDLSPRPELRKSRLSWPVSSCRRFDLENGLSCGRRALDPQS
Forma física
Solution
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)