Merck
S5628
Sigma-Aldrich
Ser-Tyr β-naphthylamide
powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
393.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
off-white
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(CO)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)
Clave InChI
MAQKGNBGUVFWNR-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Substrate for cathepsin C
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Properties of dipeptidyl arylamidase I of the pituitary. Chloride and sulfhydryl activation of seryltyrosyl-beta-naphthylamide hydrolysis.
J K McDonald et al.
The Journal of biological chemistry, 241(7), 1494-1501 (1966-04-10)
M J McGuire et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 295(2), 280-288 (1992-06-01)
The lysosomal hydrolase, dipeptidyl peptidase I (DPPI), was purified from human spleen and its enzymatic activity characterized. The enzyme was purified to apparent homogeneity by a combination of differential pH solubility, heat-treatment, affinity chromatography on concanavalin A-agarose and p-hydroxymercuribenzoate-agarose, and