S5196
Anti-Sirt1 antibody, Mouse monoclonal
clone SIR11, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-SIRTUIN1, Anti-Sir2α, Anti-mouse homologue of yeast Sir2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SIR11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~105 kDa
reactividad de especies
mouse
concentración
~2 mg/mL
técnicas
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of C-2 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Sirt1(93759)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemical methods
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?