RES6003H-B7
HEPES
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3 (, )
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Programa M-Clarity
La calidad del tampón es vital para el éxito de los procesos biofarmacéuticos, porque las disoluciones tampón son indispensables en casi cada etapa de producción.
Nuestra amplia cartera de materiales amortiguadores fabricados bajo los controles adecuados se adapta a sus necesidades. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Application
HEPES se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones amortiguadoras para biofarmacia (upstream y downstream) y en reactivos para diagnóstico. Los tampones basados en HEPES se utilizan en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, productos bioactivos, proteínas y factores de crecimiento.
Packaging
RES6003H-B701X: Recipiente de 100g
RES6003H-B703X: Recipiente de 5kg
RES6003H-B705X: Recipiente de 25kg
RES6003H-B706X: Recipiente de 50kg
Legal Information
Replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c