R9156
Raltitrexed
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
L-Glutamic acid, N-((5-(((1,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl)methylamino)-2-thienyl)carbonyl), ICI-D-1694, ZD-1694
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white to light yellow
solubilidad
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥40 mg/mL
emisor
AstraZeneca
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(C)=NC2=C1C=C(CN(C3=CC=C(C(N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)S3)C)C=C2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.