R3779
Anti-RbAp48/RbAp46 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Retinoblastoma-binding protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 46 kDa (RbAp46)
antigen 48 kDa (RbAp48)
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using MCF7 nuclear extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBBP4(5928) , RBBP7(5931)
mouse ... Rbbp4(19646) , Rbbp7(245688)
rat ... Rbbp4(313048) , Rbbp7(83712)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)