R2404
Anti-C-RAF antibody
mouse monoclonal, RNP1
Sinónimos:
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Raf-1/c-Raf antibody, Mouse monoclonal, clone RNP1, purified from hybridoma cell culture
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RNP1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~75 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using extracts of A431 cell line (human epidermoid carcinoma)
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAF1(5894)
mouse ... Raf1(110157)
rat ... Raf1(24703)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- capture enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence analysis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)