Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | $83.300 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5030-0510
Feature:
autoclavable, Holds 50 x vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 1 ea
$83.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polycarbonate
feature
autoclavable, Holds 50 x vials
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0510
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
white
General description
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Non-skid rubber feet
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polyketone |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5030-0510 | manufacturer/tradename Nalgene® 5030-0505 | manufacturer/tradename Nalgene® 5055-5005 | manufacturer/tradename Nalgene DS5037-0004 |
| feature autoclavable, Holds 50 x vials | feature autoclavable, Holds 25 x vials | feature Holds 81 x 0.5 mL tubes | feature Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in. |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable |
| color white | color blue | color - | color - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rack for Nalgene® cryogenic vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?