PZ0173
CP-775146
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(3-(1-(2-(4-isopropylphenyl)acetyl)piperidin-3-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -75 to -83° in methanol
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥80 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C1=CC=C(CC(N2CCC[C@@H](C3=CC(OC(C)(C)C(O)=O)=CC=C3)C2)=O)C=C1
InChI
1S/C26H33NO4.Na/c1-18(2)20-12-10-19(11-13-20)15-24(28)27-14-6-8-22(17-27)21-7-5-9-23(16-21)31-26(3,4)25(29)30;/h5,7,9-13,16,18,22H,6,8,14-15,17H2,1-4H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t22-;/m1./s1
Clave InChI
YQAGREGJJZRFDN-VZYDHVRKSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.