Merck
PZ0140
Sigma-Aldrich
EBPC
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,5-Dihydro-4-hydroxy-5-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, CP-10668
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
261.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-2-19-14(18)11-9-15(13(17)12(11)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,16H,2,8-9H2,1H3
Clave InChI
IGYRPDIWSYGHMY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
EBPC is an aldose reductase inhibitor; anti-cancer.
Otras notas
air sensitive
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eva Bresson et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 98-98 (2012-06-02)
Prostaglandins are important regulators of female reproductive functions to which aldose reductases exhibiting hydroxysteroid dehydrogenase activity also contribute. Our work on the regulation of reproductive function by prostaglandins (PGs), lead us to the discovery that AKR1B5 and later AKR1B1were highly
E S Kang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 62(10), 1146-1155 (2005-06-02)
Over-expression of aldose reductase (AR) has been observed in many cancer cells. To clarify the role of AR in tumor cells, we investigated the pathways mediating expression of the AR gene induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), a potent tumor promoter. In
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research