PZ0110
SC-57461A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
Clave InChI
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research