Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $49.900 |
500 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $160.000 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | $250.000 |
Acerca de este artículo
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
quality
200
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description Molecular Biology, ≥99% | description puriss. p.a., ≥99.0% (T) | description ReagentPlus®, ≥99.0% |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% |
| grade Molecular Biology | grade puriss. p.a. | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form crystals | form powder or crystals |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| pH 9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L) | pH 9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate dibasic trihydrate
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?