P9172
Pyronin Y
for NA electrophoresis
Sinónimos:
Pyronin Y, Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Formulario
powder
composición
Dye content, ≥45%
técnicas
nucleic acid detection: suitable
mp
250-260 °C (lit.)
solubilidad
water: 10 mg/mL, dark red
idoneidad
suitable for nucleic acid staining
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- in the purification of quiescent and cycling hematopoietic stem cells and staining of bone marrow cells (HSCs)
- as a component of the polychlorinated biphenyls (PCBS) solution for staining mammary gland side population cells (MG-SPs)
- staining of CD34+ cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)