P8166
Yoduro de potasio
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
KI
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | plant: suitable
mp
681 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
cadena SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)