Merck
P7908
N-(1-Pyrenyl)maleimide
Sinónimos:
1-(1-Pyrenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
297.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-702-1
Beilstein/REAXYS Number:
1542661
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
InChI key
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant used in synthesis of:
  • Oligodeoxynucleotide derivatives
  • Polymer conjugates of immunogenic peptides
  • Modified oligonucleotides for biosensing applications,
Reactant:
  • Involved in synthesis of thermally stable fluorescent maleimide/isobutene alternating copolymers
  • Used as derivitizing agent for determination of glutathione disulfide levels in biological samples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)