Documentos clave
P7049
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Longitud:
5.2 cm
volumen máximo:
250 μL
intervalo de volumen:
0.5-250 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
barrier: no
envase:
pack of 960 ea (Racks)
fabricante / nombre comercial:
Finn 9400260
Materiales
yellow
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 960 ea (Racks)
fabricante / nombre comercial
Finn 9400260
Longitud
5.2 cm
volumen máximo
250 μL
intervalo de volumen
0.5-250 μL
Descripción general
Each tray contains 8 × 12 (96) tips. When used with multi-channel pipettes, spacing between tips in tray permits mounting up to 12 tips at once.
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)