P6623
Anti-Phosphothreonine antibody, Mouse monoclonal
clone PTR-8, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Phosphothreonine, Phospho Thr, Phospho Threonine, Phospho-Thr, Phospho-Threonine, p-Thr
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PTR-8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~2.5 mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using A431 cell extracts
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)