This product is a 2X crystalized preparation. The minimum protein content is 80%, which is generally associated with purity. However, the purity of this material has not been determined.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $43.000 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $110.000 |
100 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $262.000 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $517.000 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $773.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $2.640.000 |
Acerca de este artículo
biological source
papaya (latex)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
mol wt
23.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Application
- para digerir las células musculares lisas de la arteria carótida
- en disoluciones de disección
- para producir fragmentos Fab de anticuerpos
- para la disociación celular, ya que se ha demostrado que es más eficaz y menos perjudicial con ciertos tejidos
- en el cóctel de enzimas para disociar el tejido retiniano fetal humano
- para digerir cultivos de condrocitos/andamios destinados a la cuantificación total del ADN para proliferación celular
- como suplemento en medio neurobasal para producir suspensiones de células retinianas
Biochem/physiol Actions
pH óptimo 6,0-7,0
También hidroliza ésteres y amidas.
- El pH óptimo se encuentra entre 6,0 y 7,0
- La papaína hidroliza ésteres y amidas
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description lyophilized powder, aseptically filled | description buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein | description Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid |
| specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity ≥16 units/mg protein | specific activity 400-1000 units/mg solid |
| technique(s) single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable |
| biological source papaya (latex) | biological source papaya (latex) | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous suspension | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt ~55 kDa (four subunits of 14 kDa each) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papaína from papaya latex
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Can you give information about the purity of the product? Thank you.
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the product tested for endotoxin?
1 answer-
This product is not tested for endotoxins. Currently, an endotoxin-tested version of Papain is not available.