Permítanos ayudarleNombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
Quality Segment
form
powder (dry milled)
composition
nonfat dry milk , potassium chloride, 76.5% , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium chloride, 12.2% , sodium phosphate dibasic, 10.7%
pH
7.3
Application
Phosphate-buffered saline has been used to block the SARS-COV2 antigen during the preparation of ELISA plates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución salina tamponada con fosfato
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?