Merck
P4439
Phosphatase, Alkaline from porcine kidney
lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein
Sinónimos:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
EC Number:
232-631-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥100 DEA units/mg protein
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥100 DEA units/mg protein
composition
Protein, ≥50%
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection. Alkaline phosphatase is also used to prevent DNA self ligation and for radiolabeling.
Biochem/physiol Actions
Alkaline phosphatase is a hydrolase enzyme that dephosphorylates molecules such as nucleotides, proteins and alkaloids.
Packaging
Package size based on DEA units
Physical form
Lyophilized fromTris-HCl buffer, with magnesium chloride and zinc chloride, pH 8.0
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per min at pH 9.8 at 37 °C.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)