Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4(NH2)2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.06
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-418-7
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
El diclorhidrato de o-fenilendiamina (OPD) es un sustrato cromógeno que puede utilizarse en procedimientos de enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA), ya que utiliza conjugados de peroxidasa de rábano picante. El sustrato rinde un producto final soluble que es de color naranja-marrón y puede leerse en el espectrofotómetro a 450 nm. La reacción del OPD puede detenerse con HCl 3N o H2SO4 3 M y leerse a 492 nm.
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used as a stop solution for evaluating bovine serum albumin (BSA) antibodies via enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It has also been used to measure specific antibodies in pig serum by ELISA.
Features and Benefits
Supplied as 50 or 100 tablets per box, individually wrapped with foil for easy storage, use, and safety.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Fenilendiamina dihydrochloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?