Merck
P0883
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
double-stranded alternating copolymer
Sinónimos:
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) (Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT))acid is a double-stranded alternating copolymer DNA model for conformational studies of DNA structure dynamics and drug interaction.
Preparation Note
One mg is equivalent to ≥12 A260 units.
Other Notes
Double-stranded alternating copolymer.
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml 20 mM sodium phosphate/100 mM NaCl, pH 7.0 (1cm light path).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)