Saltar a
P0614
Pipettor Tri-/Clamp-ette
blue
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$76.200
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
$76.200
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20162A
color
blue
General description
Conveniently holds 3 pipettors. An extension to the Clamp-ette family of pipetting aids. This innovative product clamps down securely to table tops or benches and holds most major brands of pipettors. The Tri-Clamp-ette provides the flexibility of housing expensive pipettors practically anywhere in the lab. A screw on each end of the product provides a safe hold with just a few easy turns. Available in blue, red, or purple.
Legal Information
Clamp-ette is a trademark of Heathrow Scientific
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS120575Z689955ECCL2
description
blue
description
-
description
size M
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20162A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120575
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
color
blue
color
-
color
-
color
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)