Saltar a
P0296
Poli-D-lisina hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
Sinónimos:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Poli-D-lisina hydrobromide, mol wt 1,000-5,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Los polímeros de poli-D-lisina pueden utilizarse en la preparación de las superficies para fijación celular. Los polímeros de D-lisina también pueden utilizarse con células que digieren los polímeros poli-L-lisina y causan un captación excesiva de L-lisina.
Este producto está recomendado como sustrato de cultivo celular cuando se utilizan entre 0,5 y 1,0 ml de una disolución 0,1 mg/ml para recubrir 25 cm2. Las versiones del producto de menor peso molecular son menos viscosas, pero las versiones de gran peso molecular proporcionan mas sitios de fijación por molécula.
Biochem/physiol Actions
El hidrobromuro de poli-D-lisina es un factor de unión inespecífica para las células, útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos al intensificar la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Después de la absorción a la superficie del cultivo, la poli-D-lisina aumenta el número de sitios de unión a la célula con carga positiva.
Analysis Note
This product has a molecular weight of 1,000-4,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Other Notes
La poli-D-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-D-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura β porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Disclaimer
Las disoluciones estériles son estables durante un máximo de 2 años cuando se conservan entre 2 y 8°C. Deben guardarse desecadas a -20°C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P6403P7886P1149
description
mol wt 1,000-5,000
description
mol wt 4,000-15,000
description
mol wt 30,000-70,000
description
mol wt 150,000-300,000
form
powder or solid
form
powder or solid
form
solid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to faint yellow
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to light yellow
mol wt
1,000-5,000
mol wt
4,000-15,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
150,000-300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-D-lisina hydrobromide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)