P0103
Prodigiosin hydrochloride
from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
2,2′-Bi-1H-Pyrrole,4-methoxy-5-[(5-methyl-4-pentyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl, 2-Methyl-3-amyl-6-methoxyprodigiosene
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Serratia marcescens
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)