O9139
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Sinónimos:
3-Oxo-C12-HSL
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, quorum sensing signaling molecule
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h14H,2-12H2,1H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
Clave InChI
PHSRRHGYXQCRPU-AWEZNQCLSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa PAO1