O4003
Octilsulfato de sodio
≥95%
Sinónimos:
Caprilsulfato de sodio, Octilsulfato de sodio, SOS, Octilsulfato sodium salt
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mol peso
232.27 g/mol
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 20 mg/mL
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)