Merck
N8028
Nikkomycin Z from Streptomyces tendae
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Neopolyoxin C, Nikkomycin Z
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25N5O10
Número CAS:
Peso molecular:
495.44
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell wall synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@H](N)C(=O)N[C@H]([C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)=O)[C@H](O)c3ccc(O)cn3
InChI
1S/C20H25N5O10/c1-7(13(28)9-3-2-8(26)6-22-9)11(21)17(31)24-12(19(32)33)16-14(29)15(30)18(35-16)25-5-4-10(27)23-20(25)34/h2-7,11-16,18,26,28-30H,21H2,1H3,(H,24,31)(H,32,33)(H,23,27,34)/t7-,11-,12+,13-,14-,15+,16+,18+/m0/s1
InChI key
WWJFFVUVFNBJTN-JKEIIPFCSA-N
General description
Chemical structure: peptidyl nucleoside
Application
Nikkomycin Z is used as a selective competitive inhibitor of chitin synthetase 3 in studies on fungal cell wall development. It is a potential treatment for human Encephalitozoon hellem, a microsporidian species and is used to study the changes of chitin and β--glucan under Nikkomycin Z exposure.
Biochem/physiol Actions
Nikkomycin Z inhibits chitin synthase from converting UDP-GlcNAc into cell wall chitin due to its structural resemblance to UDP-N-acetylglucosamine.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)