Saltar a
N8000
1-Naphthyl butyrate
esterase substrate, ≥99% (GC), liquid
Sinónimos:
Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid 1-naphthyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2C10H7
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
221-500-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2558646
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1-Naphthyl butyrate, esterase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
125-130 °C/1 mmHg (lit.)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.091 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H14O2/c1-2-6-14(15)16-13-10-5-8-11-7-3-4-9-12(11)13/h3-5,7-10H,2,6H2,1H3
InChI key
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Esterase substrate.
Application
1-Naphthyl butyrate has been used as a substrate for esterase activity in sheep body louse Bovicola ovis and in chromogenic staining of flounder fish samples.
Biochem/physiol Actions
1-Naphthyl butyrate also called α-naphthyl butyrate is a substrate for esterase enzyme. α-naphthyl butyrate aids in assessing α-naphthyl butyrate esterase activity in monocytes and lymphocytes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E1570121742W242705
description
esterase substrate
description
99%
description
≥90.0% (GC)
description
≥98%, FCC, FG
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98%
solubility
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
125-130 °C/1 mmHg (lit.)
bp
120 °C (lit.)
bp
-
bp
120 °C (lit.)
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
62 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)