N3908
Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NGFR Antibody - Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in rabbit, Ngfr Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat
validación mejorada
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10,000 using rat brain
indirect immunofluorescence: 1:500 using NGF-treated PC12 cells
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using whole cell extract of NGF-treated PC12 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Ngfr(24596)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)