Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $190.000 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $328.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
(±)-Nornicotine, ≥98% (TLC), liquid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
color
yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
InChI key
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Chrna1(11435), Chrna7(11441)
rat ... Chrna4(25590)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form liquid | form liquid | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color yellow | color dark brown | color - | color white to beige |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?