Saltar a
N2630
Nicotinamide 1,N6-ethenoadenine dinucleotide
≥98%
Sinónimos:
ε-NAD, 1,N6-Etheno NAD, 1,N6-Ethenonicotinamide adenine dinucleotide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$260.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$970.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27N7O14P2
Número CAS:
Peso molecular:
687.45
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥98%
Solubility:
H2O: soluble-250 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Biological source:
synthetic (Organic)
$260.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
H2O: soluble-250 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c4ncn6ccnc56)C(O)C2O
InChI
1S/C23H28N7O14P2/c24-19(35)11-2-1-4-28(6-11)22-17(33)15(31)12(42-22)7-40-45(36,37)44-46(38,39)41-8-13-16(32)18(34)23(43-13)30-10-26-14-20-25-3-5-29(20)9-27-21(14)30/h1-6,9-10,12-13,15-18,22-23,31-34H,7-8H2,(H2,24,35)(H,36,37)(H,38,39)
InChI key
AVLUSNAXLARRGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Nicotinamide 1,N6-ethenoadenine dinucleotide (ε-NAD) is an NAD fluorescent analog (fluorophore) that may be used to study ADP-ribosylation reactions and the structure/kinetics of NAD+ binding enzymes by assays such as etheno-NAD+ assay.
Other Notes
Analog of β-NAD
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T7375N4256A5251
description
≥98%
description
≥90%
description
≥98%
description
≥85%
solubility
H2O: soluble-250 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
assay
≥98%
assay
≥90%
assay
≥98%
assay
≥85%
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
Porcine brain
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)