Merck
N2250
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate
fluorogenic, ≥96.0% (HPLC), powder
Sinónimos:
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-N-(2-methoxyphenyl)-3-(phosphonooxy)-, disodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13BrNNa2O6P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
496.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate, ≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P.2Na.H2O/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24;;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
WNPKMQCBZKBNOS-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Naphthol AS-BI (7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) is a substituted naphthol.
Application
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate is suitable to use:
  • in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining to detect osteoclast activity
  • as a component in Tris-HCl in staining cells to measure alkaline phosphatase (ALP) activity
  • to perform alkaline phosphatase reaction
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-BI (7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) can be used as a substrate to determine alkaline and acid phosphatase. It is also used to determine the activity of acid phosphatase in single cells.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)